Molybdenum disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41079.KSEA
972
EUR
41079.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Formula:
MoSi₂ Peso molecolare: 152,11 g/mol Punto di fusione: 1870…2030 °C Densità: 6,31 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151535 CAS Number: 12136-78-6 EINECS: 234-786-3 |