Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), thickness 6.35 mm (0.250 in)
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: MoSi₂
Peso molecolare: 152,11 g/mol
Punto di fusione: 1870…2030 °C
Densità: 6,31
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151535
CAS Number: 12136-78-6
EINECS: 234-786-3
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 41077.KS
Codice articolo fornitore: 41077.KS
Codice articolo locale: ALFA41077.KS
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 6.31
Punto di fusione 1870-2030°
Peso formula 152.13
CAS No. 12136-78-6
Purezza 99.5%
Forma fisica Target
Odore/Profumo Odourless
Formula molecolare MoSi2
N. MDL MFCD00151535
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità