Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Chromium antimonide ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
A18112.09 A18112.18
Chromium antimonide ≥99%
Formula: CrSb
Peso molecolare: 173,75
Densità: 7,11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049884
CAS Number: 12053-12-2
EINECS: 234-998-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità