Stampa…
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39471.14EA 102 EUR
39471.14 39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Formula: Nb₅Si₃
Peso molecolare: 548,79 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213811
CAS Number: 12060-34-3