Titanium disilicide ≥99.5%, in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
13088.30EA
544
EUR
13088.30
13088.18
Titanium disilicide ≥99.5%, in polvere
Titanium disilicide
Formula:
Si₂Ti Peso molecolare: 104,07 g/mol Punto di fusione: 1760 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151541 CAS Number: 12039-83-7 EINECS: 234-904-3 ADR: 4.1,III |