Stampa…
Zinc nitride ≥99%
Attenzione
88212.04EA 66.2 EUR
88212.04 88212.09
Zinc nitride ≥99%
Zinc nitride
Formula: N₂Zn₃
Peso molecolare: 224,12 g/mol
Densità: 6,22
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061327
CAS Number: 1313-49-1
EINECS: 215-207-3