Stampa…
Pentacopper silicide ≥99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12844.22EA 316 EUR
12844.22 12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5%
Pentacopper silicide
Formula: Cu₅Si
Peso molecolare: 345,79 g/mol
Punto di fusione: 825 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134719
CAS Number: 12159-07-8
EINECS: 235-286-8