Stampa…
Gadolinium disilicide ≥99.9%
36356.09EA 428 EUR
36356.09 36356.04
Gadolinium disilicide ≥99.9%
Gadolinium disilicide
Formula: GdSi₂
Peso molecolare: 213,42 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144382
CAS Number: 12134-75-7
EINECS: 235-216-6