Stampa…
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Fornitore: Alfa Aesar
35669.18EA 85 EUR InStock
35669.18 35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Calcium wolframate
Formula: CaO₄W
Peso molecolare: 287,92 g/mol
Punto di fusione: 1620 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010913
CAS Number: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4