Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Calcium wolframate ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: CaO₄W
Peso molecolare: 287,92 g/mol
Punto di fusione: 1620 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010913
CAS Number: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 13051.22
Codice articolo fornitore: 13051.22
Codice articolo locale: ALFA13051.22
25 g 13051.14
Codice articolo fornitore: 13051.14
Codice articolo locale: ALFA13051.14
500 g 13051.36
Codice articolo fornitore: 13051.36
Codice articolo locale: ALFA13051.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 1620°
Peso formula 287.93
CAS No. 7790-75-2
Purezza 98%
Solubilità Insoluble in H2O. Decomposes by hot HCl, HNO3
Forma fisica -325 Mesh Powder
Formula molecolare CaWO4
N. MDL MFCD00010913
Riferimento Merck 14,1712
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità