Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: CaSi₂
Peso molecolare: 96,25 g/mol
Punto di fusione: ∼ 1000 °C
Densità: 2,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015977
CAS Number: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 14676.22
Codice articolo fornitore: 14676.22
Codice articolo locale: ALFA14676.22
10 g 14676.09
Codice articolo fornitore: 14676.09
Codice articolo locale: ALFA14676.09
500 g 14676.36
Codice articolo fornitore: 14676.36
Codice articolo locale: ALFA14676.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 2.5
Sensibilità Moisture Sensitive
Punto di fusione ca 1000°
Peso formula 96.25
CAS No. 12013-56-8
Solubilità Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Forma fisica Powder
Formula molecolare CaSi2
N. MDL MFCD00015977
N. ONU 1405
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità