Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Allylcyclohexane ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₉H₁₆
Peso molecolare: 124,23
Punto di ebollizione: 153…154 °C
Densità: 0,810
Flash Pt: 31 °C (87 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013769
CAS Number: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L00946.03
Codice articolo fornitore: L00946.03
Codice articolo locale: ALFAL00946.03
25 g L00946.14
Codice articolo fornitore: L00946.14
Codice articolo locale: ALFAL00946.14
5 g L00946.06
Codice articolo fornitore: L00946.06
Codice articolo locale: ALFAL00946.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 124.23
CAS No. 2114-42-3
Purezza 96%
Indice di rifrazione 1.4510
Punto di infiammabilità 31°(87°F)
Punto di ebollizione 153-154°
Formula molecolare C9H16
N. MDL MFCD00013769
N. ONU 3295
Riferimento Beilstein 2037346
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità