Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1,2:5,6-Diepoxycyclooctane ≥96%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₈H₁₂O₂
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005076
CAS Number: 27035-39-8
EINECS: 248-180-1
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g ACRO170900100
Codice articolo fornitore: 170900100
Codice articolo locale: ACRO170900100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità