Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H26254.06EA
267
EUR
H26254.06
H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grado tecnico
Cyclopropylboronic acid
Formula:
C₃H₇BO₂ Peso molecolare: 85,90 g/mol Punto di fusione: 90…95 °C |
MDL Number:
MFCD04038750 CAS Number: 411235-57-9 |