Stampa…
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L11158.03EA 44.5 EUR
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Formula: C₁₄H₁₅NO
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059298
CAS Number: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III