Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₁₄H₁₄FNO
Peso molecolare: 231,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03210757
CAS Number: 356531-43-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H56102.03
Codice articolo fornitore: H56102.03
Codice articolo locale: ALFAH56102.03
250 mg H56102.MD
Codice articolo fornitore: H56102.MD
Codice articolo locale: ALFAH56102.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità