Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₁₃H₁₁F₂N
Peso molecolare: 219,23
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886791-73-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H56471.03
Codice articolo fornitore: H56471.03
Codice articolo locale: ALFAH56471.03
250 mg H56471.MD
Codice articolo fornitore: H56471.MD
Codice articolo locale: ALFAH56471.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità