Stampa…
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Attenzione
H31784.03EA 179 EUR
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₃ClF₆O₂
Peso molecolare: 292,56 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025365
CAS Number: 916420-47-8