Stampa…
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19820.03EA 37 EUR
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,01 g/mol
Punto di fusione: ∼ 237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114648
CAS Number: 301699-39-8