Stampa…
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Attenzione
H52767.06EA 87.6 EUR
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Peso molecolare: 194,04 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179463
CAS Number: 850568-59-1