Stampa…
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Attenzione
H56891.MDEA 143 EUR
H56891.MD H56891.03
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Formula: C₁₄H₁₄FN
Peso molecolare: 215,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454861
CAS Number: 1020963-78-3