Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091007
CAS Number: 320-32-1
EINECS: None
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H26127.03
Codice articolo fornitore: H26127.03
Codice articolo locale: ALFAH26127.03
250 mg H26127.MD
Codice articolo fornitore: H26127.MD
Codice articolo locale: ALFAH26127.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 159-161°
Peso formula 206.12
CAS No. 320-32-1
Formula molecolare C8H5F3O3
N. MDL MFCD01091007
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità