Stampa…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26157.03EA 229 EUR
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368783
CAS Number: 328-69-8
EINECS: None