Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tolbutamide
Fornitore: U.S. Pharmacopeia
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Peso molecolare: 270,35
MDL Number: MFCD00027169
CAS Number: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 mg USPH1670003
Codice articolo fornitore: 1670003
Codice articolo locale: USPH1670003
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità