Stampa…
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27634.06EA 334 EUR
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅BrN₂O₄
Peso molecolare: 261,03 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357280
CAS Number: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III