Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₁₀H₁₃BF₃K
Peso molecolare: 240,11
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659940
CAS Number: 423118-47-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H52885.03
Codice articolo fornitore: H52885.03
Codice articolo locale: ALFAH52885.03
5 g H52885.06
Codice articolo fornitore: H52885.06
Codice articolo locale: ALFAH52885.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità