Stampa…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
Attenzione
H52442.03EA 108 EUR
H52442.03 H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Peso molecolare: 151,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258966
CAS Number: 87199-14-2