4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51123.06EA
165
EUR
H51123.06
H51123.03
H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₉BO₃ Peso molecolare: 234,10 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09837617 CAS Number: 302348-51-2 |