Phenylsulphur pentafluoride
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAP1969-1GEA 97 EUR InStock
TCIAP1969-1G
Phenylsulphur pentafluoride
Phenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₅S
MDL Number: MFCD09263740
CAS Number: 2557-81-5
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità