4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAN0743-5GEA 136 EUR InStock
TCIAN0743-5G TCIAN0743-1G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅NO₂S
MDL Number: MFCD00221619
CAS Number: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità