3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
|
Pericolo
|
L17545.03EA
36.9
EUR
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₄F₅NO₂S Peso molecolare: 249,16 g/mol Punto di ebollizione: 106 °C (2 mmHg) Densità: 1,662 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221621 CAS Number: 2613-26-5 EINECS: 447-600-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |