Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₇H₈FNO₃S
Punto di fusione: 60…63 °C
MDL Number: MFCD00007417
CAS Number: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g B21427.09
Codice articolo fornitore: B21427.09
Codice articolo locale: ALFAB21427.09
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 60-63°
Peso formula 205.20
CAS No. 498-74-8
Purezza 97%
Formula molecolare C7H8FNO3S
N. MDL MFCD00007417
N. ONU 3261
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità