Stampa…
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO381770100EA 47 EUR InStock
ACRO381770100
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,05
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016462
CAS Number: 4068-75-1
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73°C to 78°C
GC ≥98.5 %