4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAF0824-1GEA 114 EUR InStock
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
MDL Number: MFCD16817601
CAS Number: 1063625-86-4
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità