2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAF0823-1GEA 114 EUR InStock
TCIAF0823-1G
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
MDL Number: MFCD18909664
CAS Number: 864230-02-4
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità