Stampa…
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Attenzione
H57640.MDEA 72.49 EUR
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Formula: C₁₃H₁₆FNO
Peso molecolare: 221,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00544070
CAS Number: 2342-50-9