Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96%
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: FTSSalirasib
Association of Ras protein with the inner surface of the plasma membrane is required for Ras signaling activity. Farnesyl thiosalicylic acid (FTS) is an inhibitor of Ras-mediated signaling that functions by dislodging Ras from the cell membrane thereby rendering it susceptible to proteolytic degradation.
FTS inhibits the growth of human Ha-ras-transformed Rat1 fibroblasts with an IC50 value of 7.5 µM.It does not inhibit Ras farnesylation in vitro and although FTS does inhibit prenylated protein methyltransferase (PPMTase) in cell-free systems with a Ki value of 2.6 µM, it is relatively ineffective at inhibiting methylation in whole cells.Treatment of chow-fed ApoE-deficient mice with 5 mg/kg FTS three times per week for six weeks reduces early atherosclerotic lesion development by 52% compared to controls.
Formula: C₂₂H₃₀O₂S
Peso molecolare: 358,54 g/mol
MDL Number: MFCD00467723
CAS Number: 162520-00-5
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 mg CAYM10010501-10
Codice articolo fornitore: 10010501-10
Codice articolo locale: CAYM10010501-10
25 mg CAYM10010501-25
Codice articolo fornitore: 10010501-25
Codice articolo locale: CAYM10010501-25
5 mg CAYM10010501-5
Codice articolo fornitore: 10010501-5
Codice articolo locale: CAYM10010501-5
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità