Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₁₄H₁₈O₆
Peso molecolare: 282,29
Punto di ebollizione: 340 °C
Densità: 1,17
Flash Pt: 185 °C (365 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042842
CAS Number: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 50 g 44089.18
Codice articolo fornitore: 44089.18
Codice articolo locale: ALFA44089.18
Bottiglia di vetro 250 g 44089.30
Codice articolo fornitore: 44089.30
Codice articolo locale: ALFA44089.30
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 1.17
Peso formula 282.29
CAS No. 117-82-8
Purezza 96%
Indice di rifrazione 1.503
Punto di infiammabilità 185°(365°F)
Forma fisica Liquid
Punto di ebollizione 340°
Formula molecolare C14H18O6
N. MDL MFCD00042842
Riferimento Beilstein 2056929
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità