Methyl thiosalicylate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H28400.06EA
82.7
EUR
H28400.06
H28400.14
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Formula:
C₈H₈O₂S Peso molecolare: 168,21 g/mol Punto di ebollizione: 98…100 °C (2 mmHg) Densità: 1,223 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060678 CAS Number: 4892-02-8 |