Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Methyl thiosalicylate ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO369600250 ACRO369600050
Methyl thiosalicylate ≥97%
Formula: C₈H₈O₂S
Peso molecolare: 168,21
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060678
CAS Number: 4892-02-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance Clear colorless to yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità