Stampa…
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
ACRO174270500EA 107.1 EUR InStock
ACRO174270500 ACRO174270100
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18
Punto di fusione: 49°C - 53°C
Flash Pt: >112°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008424
CAS Number: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49°C to 53°C
GC ≥97.5 %