Stampa…
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33035.06EA 384 EUR
H33035.06 H33035.03
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842614
CAS Number: 35748-34-6