Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Attenzione
H33403.03EA 107 EUR
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso molecolare: 240,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393801
CAS Number: 1261605-70-2