Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₈H₆ClFO₃
Peso molecolare: 204,59
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115942
CAS Number: 886499-40-7
EINECS: None
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g H26276.09
Codice articolo fornitore: H26276.09
Codice articolo locale: ALFAH26276.09
1 g H26276.03
Codice articolo fornitore: H26276.03
Codice articolo locale: ALFAH26276.03
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 204.59
CAS No. 886499-40-7
Purezza 97%
Formula molecolare C8H6ClFO3
N. MDL MFCD04115942
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità