Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
Attenzione
H35195.03EA 31.7 EUR
H35195.03
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₅F₅OS
Peso molecolare: 232,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788517
CAS Number: 401892-80-6