Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Methyl-4-formylbenzoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,16
MDL Number: MFCD00006950
CAS Number: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 164.16 g/mol
Bulk Density 528 kg/m3
Boiling Point 264 - 266 °C (1013 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di plastica 100 g 8.18490.0100
Codice articolo fornitore: 8.18490.0100
Codice articolo locale: MERC8.18490.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità