Methyl-4-formylbenzoate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO223750100EA
69.8
EUR
ACRO223750100
ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Methyl-4-formylbenzoate
Formula:
C₉H₈O₃ Peso molecolare: 164,16 g/mol Punto di fusione: 57…64 °C Flash Pt: 144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006950 CAS Number: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |
Appearance | White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |