Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tribromsalan
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₃H₈Br₃NO₂
MDL Number: MFCD00045740
CAS Number: 87-10-5
EINECS: 201-723-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,1 g EHERC17666500
Codice articolo fornitore: C17666500
Codice articolo locale: EHERC17666500
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità