Stampa…
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Attenzione
H53232.03EA 125 EUR
H53232.03 H53232.06
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO₂S
Peso molecolare: 262,09 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115738
CAS Number: 850623-40-4