Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate ≥95%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 850623-38-0
Molecular Formula: C7H5BF3KO2
Formula Weight: 228.02
MDL No.: MFCD04115737
Formula: C₇H₅BF₃KO₂
MDL Number: MFCD04115737
CAS Number: 850623-38-0
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H51888.03
Codice articolo fornitore: H51888.03
Codice articolo locale: ALFAH51888.03
5 g H51888.06
Codice articolo fornitore: H51888.06
Codice articolo locale: ALFAH51888.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 228.02
CAS No. 850623-38-0
Purezza 95%
Formula molecolare C7H5BF3KO2
N. MDL MFCD04115737
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità